Få mere at vide
n-Butyl vinyl ether, 98%, stab. with 0.01% KOH
Beskrivelse
Butyl Vinyl Ether er et reagens, der anvendes i organiske kemiske reaktioner og fremstilling af farmaceutiske forbindelser, der anvendes i anticancerterapi. Det bruges også til syntese af potente inhibitorer for PDE5. Det bruges også til syntese af copolymerer og som en akryl/vinylacetatharpiks-comonomer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløseligt i vand 3 g/L (20 °C). Opløselig i chloroform og methanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra luft, og oxidationsmidler kan danne peroxider. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Holdes væk fra antændelseskilder. Må ikke destilleres til tørhed. Opbevar den på køl. Kontroller beholdertrykket med jævne mellemrum for at forhindre peroxiddannelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Butyl vinyl ether |
| Navn note | stabilized with 0.01% KOH |
| Smeltepunkt | -113°C |
| Tæthed | 0.778 |
| Kogepunkt | 92°C to 94°C |
| Flammepunkt | −12°C (10°F) |
| Lineær formel | CH3(CH2)3OCH=CH2 |
| Brydningsindeks | 1.401 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN3271 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- n-Butyl vinyl ether
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- MIXTURE LIST-Contain: Butyl vinyl ether