Få mere at vide
n-Butyl vinyl ether, 98%, stab. with 0.01% KOH
Artikelnummer. 11480078
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480078 100 mL 100ml
11490078 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23673.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-34-2 | C6H12O | 100.16 g/mol
Butyl Vinyl Ether er et reagens, der anvendes i organiske kemiske reaktioner og fremstilling af farmaceutiske forbindelser, der anvendes i anticancerterapi. Det bruges også til syntese af potente inhibitorer for PDE5. Det bruges også til syntese af copolymerer og som en akryl/vinylacetatharpiks-comonomer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand 3 g/L (20 °C). Opløselig i chloroform og methanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra luft, og oxidationsmidler kan danne peroxider. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Holdes væk fra antændelseskilder. Må ikke destilleres til tørhed. Opbevar den på køl. Kontroller beholdertrykket med jævne mellemrum for at forhindre peroxiddannelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-34-2
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00009454
InChI nøgle UZKWTJUDCOPSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl vinyl ether, butyl vinyl ether, vinyl butyl ether, butane, 1-ethenyloxy, butoxyethylene, 1-ethenyloxy butane, butoxyethene, ether, butyl vinyl, vinyl n-butyl ether, ethenyl n-butyl ether
PubChem CID 8108
IUPAC navn 1-ethenoxybutan
SMIL CCCCOC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl vinyl ether
Navn note stabilized with 0.01% KOH
Smeltepunkt -113°C
Tæthed 0.778
Kogepunkt 92°C to 94°C
Flammepunkt −12°C (10°F)
Lineær formel CH3(CH2)3OCH=CH2
Brydningsindeks 1.401
Mængde 100 mL
FN nummer UN3271
Beilstein 1560217
Opløselighedsinformation Soluble in water 3g/L (20°C). Soluble in chloroform and methanol.
Formel vægt 100.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl vinyl ether
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Butyl vinyl ether