Få mere at vide
n-butylsulfid, 99%, rent
Artikelnummer. 10694752 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10694752 100 mL Glasflaske 100ml
10122230 500 mL Glasflaske 500ml
11945721 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10694752 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108011000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 544-40-1 | C8H18S | 146,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-40-1
Molekylær formel C8H18S
Molekylvægt (g/mol) 146.29
MDL nummer MFCD00009468
InChI nøgle HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl sulfide, butyl sulfide, n-butyl sulfide, butylthiobutane, di-n-butyl sulfide, butane, 1,1'-thiobis, butyl monosulfide, dibutyl thioether, thiononane-5, n-dibutyl sulfide
PubChem CID 11002
SMIL CCCCSCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl sulfide
Smeltepunkt -80,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 188,0 °C til 189,0 °C
Flammepunkt 62 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3]2S
Brydningsindeks 1,4520 til 1,4540
Mængde 100 mL
Beilstein 01,IV,1559
Merck Index 15,1593
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, opløselig i de fleste organiske opløsningsmidler
IUPAC navn 1-butylsulfanylbutan
Formel vægt 146.29
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl sulfide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.