Få mere at vide
n-Butylpropionat, 99%
Artikelnummer. 11460651
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460651 100 g 100g
11470651 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460651 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20125.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-01-2 | C7H14O2 | 130,187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-01-2
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.187
MDL nummer MFCD00009448
InChI nøgle BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl propionate, n-butyl propionate, propanoic acid, butyl ester, n-butyl propanoate, propionic acid, butyl ester, propionic acid butyl ester, unii-2nxc4ak99e, butyl propionate natural, fema no. 2211, n-butyl n-propionate
PubChem CID 11529
IUPAC navn butylpropanoat
SMIL CCCCOC(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl propionate
Tæthed 0.87
Kogepunkt 144°C to 146°C
Flammepunkt 38°C (101°F)
Brydningsindeks 1.402
Mængde 100 g
FN nummer UN3272
Merck Index 14,1587
Formel vægt 130.19
Procent renhed 99%