Få mere at vide
n-butylpropionat, 99+%
Artikelnummer. 10117903 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10117903 250 mL Glasflaske 250ml
10093190 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10117903 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269482500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 590-01-2 | C7H14O2 | 130,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-01-2
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00009448
InChI nøgle BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl propionate, n-butyl propionate, propanoic acid, butyl ester, n-butyl propanoate, propionic acid, butyl ester, propionic acid butyl ester, unii-2nxc4ak99e, butyl propionate natural, fema no. 2211, n-butyl n-propionate
PubChem CID 11529
IUPAC navn butylpropanoat
SMIL CCCCOC(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl propionate
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -75 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 145 °C
Flammepunkt 38 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3OC(O)C2H5
Brydningsindeks 1,4000 til 1,402
Mængde 250 mL
Beilstein 02, 241
Merck Index 15, 1590
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Viskositet 0,83 mPa (20 °C)
Formel vægt 130.19
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl propionate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.