Få mere at vide
n-butylfosfat, blanding af mono-n-butyl og di-n-butyl
Artikelnummer. 11378037
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378037 250 g 250g
11368037 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022404.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 52933-01-4 | C4H11O4P | 154,102 g/mol
n-butylphosphat er et opløsningsmiddel og blødgører for celluloseestere såsom nitrocellulose og celluloseacetat. Det danner stabile hydrofobe komplekser med nogle metaller som ekstraktionsmiddel. Det bruges også i industrien som en komponent i flyhydraulikvæske og som opløsningsmiddel til udvinding og rensning af sjældne jordarters metaller fra deres malme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52933-01-4
Molekylær formel C4H11O4P
Molekylvægt (g/mol) 154.102
MDL nummer MFCD00013947
InChI nøgle BNMJSBUIDQYHIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylphosphate, monobutyl phosphate, phosphoric acid, monobutyl ester, butyl diacid phosphate, n-butyl acid phosphate, butyl dibasic acid phosphate, unii-0i9w48e53l, butyl phosphate, buo ho 2po, mono-n-butylphosphoric acid, butoxyphosphonic acid
PubChem CID 15389
IUPAC navn butyldihydrogenphosphat
SMIL CCCCOP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl phosphate
Navn note Blanding af mono-n-butyl og di-n-butyl
Smeltepunkt -60 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.123 g/mL
Kogepunkt >124 °C (dekomponering)
Flammepunkt 110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.429
Mængde 250 g
FN nummer UN1718
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethanol, diethylether. Uopløselig i vand.
Fysisk form Væske