Få mere at vide
N-Butyl-p-methoxy-benzylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Butyl-p-methoxy-benzylamine |
| CAS | 3910-58-5 |
| Molekylær formel | C12H19NO |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | N-Butyl-4-methoxy-benzenemethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO/c1-3-4-9-13-10-11-5-7-12(14-2)8-6-11/h5-8,13H,3-4,9-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCNCc1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC navn | N-[(4-methoxyphenyl)methyl]butan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.29 |
| Formel vægt | 193.1467 |