missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Butyl Nortadalafil, TRC

Artikelnummer. 30134430
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134430 100 mg
17943505 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134430 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB693585100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 171596-31-9
Molekylær formel C25 H25 N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 431.48
Synonym Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R,12aR)-, Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R-trans)-
IUPAC navn (2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-6-butyl-3,6,17-triazatetracyclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraene-4,7-dione
SMIL CCCCN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Butyl Tadalafil
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C25H25N3O4/c1-2-3-10-27-13-22(29)28-19(25(27)30)12-17-16-6-4-5-7-18(16)26-23(17)24(28)15-8-9-20-21(11-15)32-14-31-20/h4-9,11,19,24,26H,2-3,10,12-14H2,1H3/t19-,24-/m1/s1
Formel vægt 431.1845
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.