Få mere at vide
N-butyl eller skopolamin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30135340
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135340 250 mg
30007462 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135340 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB693580250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22235-98-9
Molekylær formel C20 H27 N O4 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 381.89
Synonym Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 9-butyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, hydrochloride, [7(S)-(1α,2β,4β,5α,7β)]- (9CI), 1αH,5αH-Nortropan-3α-ol, 8-butyl-6β,7β-epoxy-, (-)-tropate (ester), hydrochloride (8CI), 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, benzeneacetic acid deriv., Tropic acid, 8-butyl-6β,7β-epoxy-1αH,5αH-nortropan-3α-yl ester, hydrochloride, (-)- (8CI), N-Butylnorhyoscine Hydrochloride, N-Butylnorscopolamine Hydrochloride, (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Butyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-yl (2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate Hydrochloride, Hyoscine Butylbromide Imp. E (EP) as Hydrochloride
IUPAC navn (9-butyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-yl) (2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat; hydrochlorid
SMIL Cl.CCCCN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-butyl Norscopolamine hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H27NO4.ClH/c1-2-3-9-21-16-10-14(11-17(21)19-18(16)25-19)24-20(23)15(12-22)13-7-5-4-6-8-13;/h4-8,14-19,22H,2-3,9-12H2,1H3;1H/t14-,15-,16-,17+,18-,19+;/m1./s1
Formel vægt 381.1707
Procent renhed >95%