Få mere at vide
n-butylnitrit, 95%
Artikelnummer. 15422988
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422988 100 g 100g
15432988 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56501.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
CAS: 544-16-1 | C4H9NO2 | 103,121 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt og tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-16-1
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.121
MDL nummer MFCD00002058
InChI nøgle JQJPBYFTQAANLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl nitrite, nitrous acid, butyl ester, n-butyl nitrite, nitrous acid, n-butyl ester, nitrous acid butyl ester, n-butylnitrite, butylnitrite, unii-44p8qg0f3t, ccris 838, n-c4h9ono
PubChem CID 10996
IUPAC navn butylnitrit
SMIL CCCCON=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl nitrite
Tæthed 0.882
Kogepunkt 78°C
Flammepunkt −13°C (9°F)
Lineær formel CH3(CH2)3ONO
Brydningsindeks 1.376
Mængde 100 g
FN nummer UN2351
Beilstein 1701036
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 103.12
Procent renhed 95%