Få mere at vide
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine |
| CAS | 3817-11-6 |
| Molekylær formel | C8 H18 N2 O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2O2/c1-2-3-6-10(9-12)7-4-5-8-11/h11H,2-8H2,1H3 |
| SMIL | CCCCN(CCCCO)N=O |
| IUPAC navn | N-butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.241 |
| Formel vægt | 174.137 |