Få mere at vide
n-Butyl methacrylate, 99%, stab. with 15-20 ppm 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479366
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479366 500 mL 500ml
11489366 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479366 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19068.AP
 Begrænset vare
På lager
n-Butylmethacrylat bruges som byggesten af polymerbaserede produkter, der bruges i maling og belægninger, harpiks, klæbemidler, tonere og blæk, olieadditiver til dentale og medicinske produkter. Dets polymer polybutylmethacrylat (PBMA) med natriumsaltet af delvist carboxymethyleret guargummi (Na-PCMGG, DS = 0,497) syntetiseres ved hjælp af ceriumammoniumnitrat som redoxinitiator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-butylmethacrylat bruges som byggesten i polymerbaserede produkter, der bruges i maling og belægninger, harpiks, klæbemidler, tonere og blæk, olieadditiver til dentale og medicinske produkter. Dets polymer polybutylmethacrylat (PBMA) med natriumsaltet af delvist carboxymethyleret guargummi (Na-PCMGG, DS = 0,497) syntetiseres ved hjælp af ceriumammoniumnitrat som redoxinitiator.
Opløselighed
Blandbar med ethylether og ethanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-88-1
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00009444
InChI nøgle SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl methacrylate, n-butyl methacrylate, butylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, butyl 2-methacrylate, butylmethacrylaat, 2-methyl-butylacrylat, butil metacrilato, 2-methyl-butylacrylaat, 2-methyl-butylacrylate
PubChem CID 7354
IUPAC navn butyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CCCCOC(=O)C(C)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl methacrylate
Navn note stabiliseret med 15 til 20 ppm 4-methoxyphenol
Smeltepunkt -75 °C
Tæthed 0.894
Kogepunkt 160 °C til 163 °C
Flammepunkt 49 °C (120 °F)
Lugt Frugtlignende
Brydningsindeks 1.424
Mængde 500 mL
FN nummer UN2227
Beilstein 773960
Opløselighedsinformation Blandet med ethylether og ethanol. Ublandelig med vand.
Formel vægt 142.2
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl methacrylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Butyl methacrylate