missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

n-Butyl Mandelate, TRC

Artikelnummer. 30343952
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343952 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343952 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB845365500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale n-Butyl Mandelate
CAS 14007-02-4
Molekylær formel C12 H16 O3
Mængde 500 mg
Synonym (±)-n-Butyl mandelate, AI 3-1789, Butyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, NSC 406147
InChI formel InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-9-15-12(14)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,13H,2-3,9H2,1H3
SMIL CCCCOC(=O)C(O)c1ccccc1
IUPAC navn butyl 2-hydroxy-2-phenylacetate
Molekylvægt (g/mol) 208.254
Formel vægt 208.11
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.