Få mere at vide
n-Butyllevulinat, 98%
Artikelnummer. 15425538
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425538 100 mL 100ml
15435538 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59274.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2052-15-5 | C9H16O3 | 172,224 g/mol
Butyllevulinat blev brugt til syntese afγ -valerolacton.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Butyllevulinat blev brugt til syntese afγ -valerolacton.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2052-15-5
Molekylær formel C9H16O3
Molekylvægt (g/mol) 172.224
MDL nummer MFCD00009449
InChI nøgle ISBWNEKJSSLXOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl levulinate, n-butyl levulinate, butyl laevulinate, pentanoic acid, 4-oxo-, butyl ester, n-butyl laevulinate, levulinic acid, butyl ester, butyl 4-ketovalerate, 4-ketopentanoic acid butyl ester, butyl acetylpropionate, n-butyl 4-oxopentanoate
PubChem CID 16331
IUPAC navn butyl-4-oxopentanoat
SMIL CCCCOC(=O)CCC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl levulinate
Tæthed 0.974
Kogepunkt 106 °C til 108 °C (5,5 mmHg)
Flammepunkt 92 °C (198 °F)
Lineær formel CH3COCH2CH2CO2(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.427
Mængde 100 mL
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 172.22
Procent renhed 98%