Få mere at vide
n-Butyllaktat, 99%
Artikelnummer. 10743051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10743051 500 mL Glasflaske 500ml
10300944 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10743051 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 250185000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 DKK
    657.65 DKK / 500ml
    Spare 127.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 138-22-7 | C7H14O3 | 146,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138-22-7
Molekylær formel C7H14O3
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00004519
InChI nøgle MRABAEUHTLLEML-UHFFFAOYNA-N
Synonym butyl lactate, n-butyl lactate, lactic acid, butyl ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, butyl ester, butyllactate, 2-hydroxypropanoic acid butyl ester, butylester kyseliny mlecne, butyl alpha-hydroxypropionate, butyl lactate natural, fema no. 2205
PubChem CID 8738
IUPAC navn butyl-2-hydroxypropanoat
SMIL CCCCOC(=O)C(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl lactate
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -43,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 185,0 °C til 187,0 °C
Flammepunkt 71 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4200 til 1,4220
Mængde 500 mL
Specifik vægtfylde 0.98
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 42 g/L (25 c). Andre opløseligheder: hydrolyser i syrer og alkalier, blandbare med etheralkohol
Formel vægt 146.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske