Få mere at vide
n-Butyl L-laktat, 97+%
Beskrivelse
Fenofibrat blev formuleret med n-butyl L-lactat, Tween 80 og en række co-overfladeaktive stoffer, fortyndet med vandfasen (enten vand eller saccharidopløsning) og derefter underkastet en frysetørringsproces (FD) for at opnå SMEPMS i nanostørrelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
overfladeaktive stoffer, fortyndet med vandfasen (enten vand eller saccharidopløsning) og derefter underkastet en frysetørringsproces (FD) for at opnå SMEPMS i nanostørrelse.
Opløselighed Opløseligt i alkohol
og vand (42 g/L (25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Butyl L-lactate |
| Tæthed | 0.984 |
| Kogepunkt | 185 °C til 187 °C |
| Flammepunkt | 69 °C (157 °F) |
| Brydningsindeks | 1.421 |
| Mængde | 5000 g |
| Synonym | butyl 2s-2-hydroxypropanoate, unii-33glz553p8, butyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, butyl ester, 2s, butyl l-lactate, --butyl l-lactate, propanoic acid,2-hydroxy-, butyl ester, 2s, +-butyl lactate, butyl-l-lactate, butyl lactate, s |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol og vand (42 g/L (25 °C). |
| Formel vægt | 146.19 |
| Procent renhed | ≥97% |