Få mere at vide
n-Butyl L-lactate, 97+%
Artikelnummer. 11454904
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454904 1000 g 1000g
11464904 250 g 250g
11474904 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454904 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13821.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34451-19-9 | C7H14O3 | 146.19 g/mol
Fenofibrat blev formuleret med n-butyl L-lactat, Tween 80 og en række co-overfladeaktive stoffer, fortyndet med vandfasen (enten vand eller saccharidopløsning) og derefter underkastet en frysetørringsproces (FD) for at opnå SMEPMS i nanostørrelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Fenofibrat blev formuleret med n-butyl L-lactat, Tween 80 og et antal co-
overfladeaktive stoffer, fortyndet med vandfasen (enten vand eller saccharidopløsning) og derefter underkastet en frysetørringsproces (FD) for at opnå SMEPMS i nanostørrelse.
Opløselighed Opløseligt i alkohol
og vand (42 g/L (25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34451-19-9
Molekylær formel C7H14O3
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00004519,MFCD00066454
InChI nøgle MRABAEUHTLLEML-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 6999977
IUPAC navn butyl (2S)-2-hydroxypropanoat
SMIL CCCCOC(=O)C(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl L-lactate
Tæthed 0.984
Kogepunkt 185°C to 187°C
Flammepunkt 69°C (157°F)
Brydningsindeks 1.421
Mængde 1000 g
Synonym butyl 2s-2-hydroxypropanoate, unii-33glz553p8, butyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, butyl ester, 2s, butyl l-lactate, --butyl l-lactate, propanoic acid,2-hydroxy-, butyl ester, 2s, +-butyl lactate, butyl-l-lactate, butyl lactate, s
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and water(42g/L (25°C).
Formel vægt 146.19
Procent renhed ≥97%