Få mere at vide
n-Butylisocyanid, 98+%
Artikelnummer. 10317240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10317240 1 g Glasflaske -
10607132 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10317240 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158380010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2769-64-4 | C5H9N | 83,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2769-64-4
Molekylær formel C5H9N
Molekylvægt (g/mol) 83.13
MDL nummer MFCD00000008
InChI nøgle FSBLVBBRXSCOKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl isocyanide, butyl isocyanide, 1-butylisocyanide, n-butylisocyanide, bu-tylisonitrile, n-butylisonitrile, n-butyl isonitrile, butane,1-isocyano
PubChem CID 76008
IUPAC navn 1-isocyanobutan
SMIL CCCC[N+]#[C-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl isocyanide
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7900g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3NC
Brydningsindeks 1.3950 to 1.397
Mængde 1 g
Fieser 11,99; 14,63
Specifik vægtfylde 0.79
Formel vægt 83.13
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl isocyanide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.