Få mere at vide
n-Butylformat, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Butyl formate |
| Smeltepunkt | -92 °C |
| Kogepunkt | 105 °C til 107 °C |
| Flammepunkt | 18 °C (64 °F) |
| Mængde | 250 mL |
| FN nummer | UN1128 |
| Beilstein | 1742108 |
| Formel vægt | 102.13 |
| Procent renhed | 97% |