Få mere at vide
n-Butylformat, 97%
Artikelnummer. 11421578
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11421578 1000 mL 1000ml
11438760 50 mL 50ml
11431578 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13882.AU
 Begrænset vare
På lager
CAS: 592-84-7 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-84-7
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
MDL nummer MFCD00003296
InChI nøgle NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl formate, formic acid, butyl ester, butyl methanoate, n-butyl methanoate, formic acid butyl ester, n-butylformate, butylester kyseliny mravenci, fema no. 2196, unii-0y9mz7vm9p, butylester kyseliny mravenci czech
PubChem CID 11614
IUPAC navn butylformiat
SMIL CCCCOC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl formate
Smeltepunkt -92 °C
Kogepunkt 105 °C til 107 °C
Flammepunkt 18 °C (64 °F)
Mængde 1000 mL
FN nummer UN1128
Beilstein 1742108
Formel vægt 102.13
Procent renhed 97%