Få mere at vide
n-Butyldodecanoat, 99+%
Beskrivelse
n-Butyldodecanoat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Butyl dodecanoate |
| Smeltepunkt | -10 °C |
| Tæthed | 0.86 g/mL |
| Kogepunkt | 166 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.435 |
| Mængde | 500 mL |
| Beilstein | 1776360 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, 0,06006 mg/L @ 25 °C. |
| Formel vægt | 256.4 |
| Vis mere |