Få mere at vide
n-Butyldodecanoat, 99+%
Artikelnummer. 11345047
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11345047 100 mL 100ml
11359687 25 mL 25ml
11385959 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042024.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-18-3 | C16H32O2 | 256,43 g/mol
n-Butyldodecanoat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-18-3
Molekylær formel C16H32O2
Molekylvægt (g/mol) 256.43
MDL nummer MFCD00042870
InChI nøgle NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl laurate, dodecanoic acid, butyl ester, n-butyl laurate, bytyl laurate, butyl dodecylate, lauric acid butyl ester, lauric acid, butyl ester, lauric acid n-butyl ester, unii-23985ocm4h, n-butyl n-dodecanoate
PubChem CID 61015
IUPAC navn butyldodecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl dodecanoate
Smeltepunkt -10 °C
Tæthed 0.86 g/mL
Kogepunkt 166 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.435
Mængde 100 mL
Beilstein 1776360
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, 0,06006 mg/L @ 25 °C.
Formel vægt 256.4
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske