Få mere at vide
n-Butyldisulfid, 97%
Artikelnummer. 11935721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11935721 500 g Glasflaske 500g
10539820 25 g Glasflaske 25g
10498050 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11935721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107925000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 629-45-8 | C8H18S2 | 178,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-45-8
Molekylær formel C8H18S2
Molekylvægt (g/mol) 178.35
MDL nummer MFCD00009467
InChI nøgle CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl disulfide, butyl disulfide, disulfide, dibutyl, n-butyl disulfide, di-n-butyl disulfide, dibutyl disulphide, 5,6-dithiadecane, 1-butyldisulfanyl butane, unii-z77ef35c0q, 1-butyldisulfanyl-butane
PubChem CID 12386
IUPAC navn 1-(butyldisulfanyl)butan
SMIL CCCCSSCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl disulfide
Farve Brun til farveløs
Tæthed 0.9380g/mL
Kogepunkt 229,0 °C til 233,0 °C
Flammepunkt 93 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3]2S2
Brydningsindeks 1,4915 til 1,4935
Mængde 500 g
Beilstein 01,II,4
Specifik vægtfylde 0.938
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar
Formel vægt 178.35
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl disulfide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.