Få mere at vide
n-butylchlorid (HPLC), Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10795321 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10795321 2.5 L Ravgul glasflaske 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10795321 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/4756/17
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
HPLC mobil fase til analytiske og præparative separationer
  • HPLC mobil fase til analytiske og præparative separationer.
  • Høj UV-transmission og lav fordampningsrester.
  • Filtreret gennem et sub-mikron filter for at fjerne partikler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-69-3
Molekylær formel C4H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 92.57
InChI nøgle VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1-chlorbutan
SMIL CCCCCl
Tekniske data
Smeltepunkt -123 °C
Farve Farveløs
Kogepunkt 77 °C
Emballage Ravgul glasflaske
MDL nummer 1009
Mængde 2.5 L
Formel vægt 92,57 g/mol
Damptryk 108 mbar ved 20 °C
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chlorobutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.