Få mere at vide
n-butylbutyrat, 99%
Beskrivelse
Det er meget vigtigt for fødevare- og drikkevareindustrien og bruges som parfumemidler. Det anvendes som opløsningsmiddel til harpiks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er meget vigtigt for fødevare- og drikkevareindustrien og bruges som parfumemidler. Det anvendes som opløsningsmiddel til harpiks.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (1 g/L).
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Butyl butyrate |
| Smeltepunkt | -92 °C |
| Kogepunkt | 164 °C til 165 °C |
| Flammepunkt | 49 °C (120 °F) |
| Lineær formel | CH3CH2CH2CO2(CH2)3CH3 |
| Mængde | 250 mL |
| FN nummer | UN3272 |
| Beilstein | 1747101 |
| Merck Index | 14,1556 |
| Formel vægt | 144.21 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- n-Butyl butyrate
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Contain: Butyl butyrate