Få mere at vide
n-butylbutyrat, 99%
Artikelnummer. 11485827
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485827 1000 mL 1000ml
11495827 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24390.AU
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-21-7 | C8H16O2 | 144,21 g/mol
Det er meget vigtigt for fødevare- og drikkevareindustrien og bruges som parfumemidler. Det anvendes som opløsningsmiddel til harpiks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er meget vigtigt for fødevare- og drikkevareindustrien og bruges som parfumemidler. Det anvendes som opløsningsmiddel til harpiks.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (1 g/L).
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-21-7
Molekylær formel C8H16O2
Molekylvægt (g/mol) 144.21
MDL nummer MFCD00009450
InChI nøgle XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl butyrate, n-butyl butyrate, butanoic acid, butyl ester, n-butyl butanoate, 1-butyl butyrate, butyl butylate, butyric acid butyl ester, n-butyl n-butyrate, butyric acid, butyl ester, butyl n-butyrate
PubChem CID 7983
ChEBI CHEBI:87429
IUPAC navn butylbutanoat
SMIL CCCCOC(=O)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl butyrate
Smeltepunkt -92°C
Tæthed 0.871
Kogepunkt 164°C to 165°C
Flammepunkt 49°C (120°F)
Lineær formel CH3CH2CH2CO2(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.406
Mængde 1000 mL
FN nummer UN3272
Beilstein 1747101
Merck Index 14,1556
Opløselighedsinformation Soluble in water. (1g/L).
Formel vægt 144.21
Procent renhed 99%