Få mere at vide
n-Butyl Alcohol-OD, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butanol-d |
| CAS | 4712-38-3 |
| Molekylær formel | C4 D H9 O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-Butanol-d (9 CI), Butyl alcohol-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), 1-Deuteriooxybutane, Butanol-O-d, n-Butanol-O-d, 1-Butanol-O-D, n-Butyl alcohol-OD |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i5D |
| SMIL | [2 H]OCCCC |
| IUPAC navn | 1-deuteriooxybutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 75.128 |
| Formel vægt | 75.079 g/mol |
| Vis mere |