Learn More
n-Butylakrylat, 98+%, stikk. med op til 50 ppm 4-methoxyphenol
Product Code. 11382166
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Unit Size:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11382166 100 mL 100ml
11392166 500 mL 500ml
11302176 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11382166 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L03476.AE
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 141-32-2 | C7H12O2 | 128,171 g/mol
n-butylacrylat bruges i polymerfremstilling, tekstil, læderbehandling, formulering af maling og klæbemiddel. Det bruges også til fremstilling af homopolymerer og co-polymerer som akrylsyre og dens salte, estere, amider, methacrylater, acrylonitril, maleater, vinylacetat, vinylchlorid, vinylidenchlorid, styren, butadien og umættede polyestere. Yderligere bruges det også til fremstilling af vitamin B1.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-butylacrylat bruges til polymerfremstilling, tekstil, læderbehandling, formulering af maling og klæbemiddel. Det bruges også til fremstilling af homopolymerer og co-polymerer som akrylsyre og dens salte, estere, amider, methacrylater, acrylonitril, maleater, vinylacetat, vinylchlorid, vinylidenchlorid, styren, butadien og umættede polyestere. Yderligere bruges det også til fremstilling af vitamin B1.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ethylether og acetone. Let blandbar med vand og kultetrachlorid.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, katalytiske metaller, organotinkatalysatorer, aminer, peroxider og halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141-32-2
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.171
MDL nummer MFCD00009446
InChI nøgle CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl acrylate, n-butyl acrylate, acrylic acid butyl ester, n-butyl propenoate, 2-propenoic acid, butyl ester, butyl 2-propenoate, butylacrylate, acrylic acid, butyl ester, acrylic acid n-butyl ester, butylester kyseliny akrylove
PubChem CID 8846
ChEBI CHEBI:3245
IUPAC navn butylprop-2-enoat
SMIL CCCCOC(=O)C=C
Specifications
Kemisk navn eller materiale n-Butyl acrylate
Navn note stabilized with up to 50ppm 4-methoxyphenol
Smeltepunkt -64°C
Tæthed 0.895
Kogepunkt 145°C to 146°C
Flammepunkt 39°C (102°F)
Lugt Fruit-like
Lineær formel CH2=CHCO2CH2CH2CH2CH3
Brydningsindeks 1.418
Mængde 100 mL
FN nummer UN2348
Beilstein 1749970
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,1539
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,ethyl ether and acetone. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride.
Formel vægt 128.17
Procent renhed ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Butyl acrylate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acrylate