Få mere at vide
n-Butyl Acetate, Supelco™
Beskrivelse
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Butyl Acetate |
| Smeltepunkt | −78°C (lit.) |
| Tæthed | 0.88 g/mL at 25°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Molekylær formel | CH3COO(CH2)3CH3 |
| MDL nummer | MFCD00009445 |
| Synonym | Butyl acetate, Acetic acid n-butyl ester, Butyl ethanoate, Butyl acetate |
| Kogepunkt | 124°C to 126°C |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.16 |
| Grad | Research |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.