Få mere at vide
n-Butyl Acetate, Supelco™
Artikelnummer. 15897050
Skift visning
Mængde:
2.5 L
25 L
190 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15897050 190 L -
15844160 2.5 L 2.5 L
15854160 25 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15897050 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1019749190
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-86-4
Tekniske data
Smeltepunkt −78°C (lit.)
Tæthed 0.88 g/mL at 25°C
Kogepunkt 124°C to 126°C
Molekylær formel CH3COO(CH2)3CH3
MDL nummer MFCD00009445
Mængde 190 L
Synonym Butyl acetate, Acetic acid n-butyl ester, Butyl ethanoate, Butyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 116.16