Få mere at vide
n-butylacetat, halvlederkvalitet, 99% min
Artikelnummer. 11313567
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313567 4 x 1 L 4 L
11333567 1 L 1 L
11323567 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 019395.M1
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
n-Butylacetat er meget udbredt som opløsningsmiddel til cellulosenitrat, harpikser, polymerer, olier og fedtstoffer. Det bruges i maling, belægninger, trykfarver, aerosolspray og kosmetik. Det bruges som et syntetisk frugtsmagsstof i fødevarer som slik, is, oste og bagte fødevarer. I den farmaceutiske industri bruges det til ekstraktion og som behandlingsopløsningsmiddel. Det er en ingrediens i rengøringsmidler, essenser og dufte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-86-4
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009445
InChI nøgle DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC navn butylacetat
SMIL CCCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl acetate
Smeltepunkt -78 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.881 g/mL
pH 5
Kogepunkt 124 °C til 126 °C
Flammepunkt 25 °C (77 °F)
Lugt Frugtlignende
Lineær formel CH3CO2(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.3945
Mængde 4 x 1 L
FN nummer UN1123
Beilstein 1741921
Merck Index 14,1535
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ethylether, acetone, kloroform og de fleste kulbrinter. Let blandet med vand.
Formel vægt 116.16
Procent renhed ≤99%
Grad Halvleder
Fysisk form Væske