Få mere at vide
n-Butyl acetate, HPLC Grade, 99.5+%
Artikelnummer. 11383578
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383578 1 L 1 L
11313588 250 mL 250ml
11393578 4 x 1 L 4 L
11303588 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11383578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039197.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
n-butylacetat bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-86-4
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009445
InChI nøgle DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC navn butylacetat
SMIL CCCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl acetate
Smeltepunkt -78°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.881 g/mL
pH 5
Kogepunkt 124°C to 126°C
Flammepunkt 25°C (77°F)
Lugt Fruit-like
Lineær formel CH3CO2(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.3945
Mængde 1 L
FN nummer UN1123
Beilstein 1741921
Merck Index 14,1535
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,ethyl ether,alcohol,acetone,chloroform and most hydrocarbonsSlightly miscible with water.
Formel vægt 116.16
Procent renhed ≥99.5%
Grad HPLC
Fysisk form Væske