Få mere at vide
n-Butylacetat, HPLC-grad, 99,5+%
Artikelnummer. 11313588
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313588 250 mL 250ml
11383578 1 L 1 L
11393578 4 x 1 L 4 L
11303588 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11313588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039197.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.65 DKK
    360.65 DKK / 250ml
    Spare 61.00 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
n-butylacetat bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-86-4
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009445
InChI nøgle DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC navn butylacetat
SMIL CCCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl acetate
Smeltepunkt -78 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.881 g/mL
pH 5
Kogepunkt 124 °C til 126 °C
Flammepunkt 25 °C (77 °F)
Lugt Frugtlignende
Lineær formel CH3CO2(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.3945
Mængde 250 mL
FN nummer UN1123
Beilstein 1741921
Merck Index 14,1535
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ethylether, alkohol, acetone, kloroform og de fleste kulbrinter Let blandet med vand.
Formel vægt 116.16
Procent renhed ≥99.5%
Grad HPLC
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl acetate, HPLC Grade
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acetate