Få mere at vide
n-Butylacetat, Solstice
Artikelnummer. 16625883
Skift visning
Mængde:
175 kg
Artikelnummer. Mængde
16625883 175 kg
1 options
Artikelnummer. 16625883 Leverandør Fluka Leverandørnr. 65530175KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26060.00 DKK
    18907.72 DKK / 175kg
    Spare 7152.28 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl acetate
CAS 123-86-4
Smeltepunkt -78 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0,881 g/cm3 (20 °C)
Kogepunkt 126,2 °C (1013 hPa)
Flammepunkt 27 °C
Molekylær formel C6H12O2
Mængde 175 kg
InChI nøgle DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCOC(C)=O
IUPAC navn butylacetat
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Grad ACS opløsningsmidler til almindelig brug