Tekniske data
| Smeltepunkt | -90 °C |
| Farve | Farveløs |
| pH | 6.2 |
| Kogepunkt | 126 °C |
| Emballage | Metal dåse |
| Molekylær formel | C6H12O2 |
| Mængde | 10 L |
| Dampdensitet | 4 |
| Formel vægt | 116,16 g/mol |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- n-Butyl acetate
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.