Få mere at vide
N-butylacetat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10640331 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Metal dåse
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10640331 1 L Ravgul glasflaske 1 L
10151610 2.5 L Ravgul glasflaske 2.5 L
10753504 10 L Metal dåse 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10640331 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/4951/15
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 123-86-4
MDL nummer 9445
Tekniske data
Smeltepunkt -90 °C
Farve Farveløs
pH 6.2
Kogepunkt 126°C
Emballage Ravgul glasflaske
Molekylær formel C6H12O2
Mængde 1 L
Dampdensitet 4
Formel vægt 116.16g/mol
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.