Få mere at vide
n-butylacetat, ACS-reagens
Artikelnummer. 10483320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10483320 1 L Glasflaske 1 L
10423170 100 mL Glasflaske 100ml
10189349 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10483320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434620010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-86-4
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009445
InChI nøgle DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC navn butylacetat
SMIL CCCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl acetate
Smeltepunkt -78.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 127.0°C
Flammepunkt 27°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.3930 to 1.3950
Mængde 1 L
Rester efter fordampning 0.001% max.
Merck Index 15,1537
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Solubility in water: 7g/L (20°C)
Viskositet 0.69 mPa.s (25°C)
Formel vægt 116.16
Procent renhed ≥99.50%, 0.2% max. (n-Butyl alcohol)
Grad ACS-reagens
Titrerbar syre 0.0016 meq/g max
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butyl acetate
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acetate
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.