Få mere at vide
n-Butylacetat, 99+%
Artikelnummer. 11404017
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11404017 500 mL
11414017 2500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19412.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
n-Butylacetat er meget udbredt som opløsningsmiddel til cellulosenitrat, harpikser, polymerer, olier og fedtstoffer. Det bruges i maling, belægninger, trykfarver, aerosolspray og kosmetik. Det bruges som et syntetisk frugtsmagsstof i fødevarer som slik, is, oste og bagte fødevarer. I medicinal- og olieindustrien bruges det til ekstraktion og som et forarbejdningsopløsningsmiddel. Det er en ingrediens i rengøringsmidler, essenser og dufte. Det bruges som et analytisk reagens til at verificere thalium, stannum og wolfram samt til bestemmelse af molybdæn og rhenium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-Butylacetat er meget udbredt som opløsningsmiddel til cellulosenitrat, harpikser, polymerer, olier og fedtstoffer. Det bruges i maling, belægninger, trykfarver, aerosolspray og kosmetik. Det bruges som et syntetisk frugtsmagsstof i fødevarer som slik, is, oste og bagte fødevarer. I medicinal- og olieindustrien bruges det til ekstraktion og som et forarbejdningsopløsningsmiddel. Det er en ingrediens i rengøringsmidler, essenser og dufte. Det bruges som et analytisk reagens til at verificere thalium, stannum og wolfram samt til bestemmelse af molybdæn og rhenium.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ethylether, alkohol, acetone, chloroform og de fleste kulbrinter. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-86-4
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009445
InChI nøgle DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC navn butylacetat
SMIL CCCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl acetate
Smeltepunkt -78 °C
Tæthed 0.881
pH 5
Kogepunkt 124 °C til 126 °C
Flammepunkt 25 °C (77 °F)
Lugt Frugtlignende
Lineær formel CH3CO2(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.3945
Mængde 500 mL
FN nummer UN1123
Beilstein 1741921
Merck Index 14,1535
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ethylether, alkohol, acetone, kloroform og de fleste kulbrinter. Let blandet med vand.
Formel vægt 116.16
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acetate