Få mere at vide
n-Butylacetat, 99+%, til spektroskopi
Artikelnummer. 10770671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10770671 1 L Glasflaske 1 L
10499090 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10770671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167680010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00 DKK
    584.34 DKK / 1 L
    Spare 20.66 DKK
    3% Slukket
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-86-4
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009445
InChI nøgle DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC navn butylacetat
SMIL CCCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl acetate
Navn note 99+%
Absorbans (1 cm celle vs. vand), 0,01 maks. ved 320 nm, 0,02 maks. ved 300 nm, 0,04 maks. ved 275 nm, 0,15 maks. ved 260 nm, 0,4 max ved 256 nm, 1 maks. ved 254 nm
Smeltepunkt -78 °C
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 127 °C
Flammepunkt 27 °C
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1,3930 til 1,395
Mængde 1 L
Beilstein 02, 130
Rester efter fordampning 0,0005% maks.
Merck Index 15, 1537
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 7 g/L (20 °C)
Viskositet 0,69 mPa (25 °C)
Formel vægt 116.16
Damptryk 13 mbar ved 20 °C
Procent renhed 99+%
Grad Spektroskopi
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acetate