Få mere at vide
n-Butylacetat, 99+%, til spektroskopi
Artikelnummer. 10499090 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10499090 500 mL Glasflaske 500ml
10770671 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10499090 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167685000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.00 DKK
    323.65 DKK / 500ml
    Spare 46.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-86-4
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009445
InChI nøgle DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC navn butylacetat
SMIL CCCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl acetate
Navn note 99+%
Absorbans (1 cm cell vs water), 0.01 max. at 320nm, 0.02 max. at 300nm, 0.04 max. at 275nm, 0.15 max. at 260nm, 0.4 max. at 256nm, 1 max. at 254nm
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2(CH2)3CH3
Mængde 500 mL
Beilstein 02, 130
Rester efter fordampning 0.0005% max.
Merck Index 15, 1537
Formel vægt 116.16
Damptryk 13mbar at 20°C
Procent renhed ≥99.0%
Grad Spektroskopi
Fysisk form Væske