Få mere at vide
n-butylacetat, 99+%, ekstra tørt, AcroSeal™
Artikelnummer. 13177754 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13177754 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
13107754 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13177754 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429231000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00 DKK
    320.15 DKK / 100ml
    Spare 28.85 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-86-4
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009445
InChI nøgle DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC navn butylacetat
SMIL CCCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl acetate
Navn note Extra Dry
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -78,0 °C
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 127,0 °C
Flammepunkt 27 °C
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel CH3CO2(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1,3930 til 1,3950
Mængde 100 mL
Merck Index 15,1537
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 7 g/L (20 °C)
Viskositet 0,69 mPa (25 °C)
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra tør
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acetate