Få mere at vide
n-butylacetat, 99,5+%, til elektronisk brug (MOS), fri for rester, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10717582 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10717582 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 10717582 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 327850010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 DKK
    511.20 DKK / 1 L
    Spare 48.80 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til elektronisk brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl acetate
CAS 123-86-4
Smeltepunkt -78,0 °C
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 127,0 °C
Flammepunkt 27 °C
Analyseprocentområde 99,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H12O2
Lineær formel CH3CO2(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1,3930 til 1,3950
MDL nummer MFCD00009445
Mængde 1 L
Beilstein 02, 130
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Merck Index 15, 1537
Specifik vægtfylde 0.88
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 7 g/L (20 °C)
InChI nøgle DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCOC(C)=O
IUPAC navn butylacetat
Molekylvægt (g/mol) 116.16
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
Viskositet 0,69 mPa (25 °C)
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99.5+%
Grad Til elektronisk brug (MOS)
Fysisk form Væske