Få mere at vide
n-butylacetat, 99,5%, for biokemi, AcroSeal™
Artikelnummer. 12655047 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12655047 1 L 1 L
12653590 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12655047 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447050010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.00 DKK
    705.23 DKK / 1 L
    Spare 24.77 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-86-4
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009445
InChI nøgle DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC navn butylacetat
SMIL CCCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl acetate
Absorbans 0,01 maks. ved 320 nm, 0,01 maks. ved 400 nm, 0,03 maks. ved 300 Nm, 0,05 maks. ved 275 nm, 0,2 max ved 260 nm, 0,5 højst ved 256 nm, 1 maks. ved 254 nm
Smeltepunkt -78,0 °C
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 127,0 °C
Flammepunkt 27 °C
Analyseprocentområde 99,4% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel CH3CO2(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1,3930 til 1,3950
Mængde 1 L
Merck Index 15,1537
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 7 g/L (20 °C)
Viskositet 0,69 mPa (25 °C)
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99.5%
Grad Biokemi