Få mere at vide
n-Butyl acetate, 99.5%, for biochemistry, AcroSeal™
Artikelnummer. 12653590 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12653590 2.5 L 2.5 L
12655047 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12653590 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447050025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-86-4
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009445
InChI nøgle DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC navn butylacetat
SMIL CCCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl acetate
Absorbans 0.01 max. at 320nm, 0.01 max. at 400nm, 0.03 max. at 300nm, 0.05 max. at 275nm, 0.2 max. at 260nm, 0.5 max. at 256nm, 1 max. at 254nm
Smeltepunkt -78.0°C
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 127.0°C
Flammepunkt 27°C
Analyseprocentområde 99.4% min. (GC)
Lineær formel CH3CO2(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.3930 to 1.3950
Mængde 2.5 L
Merck Index 15,1537
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Solubility in water: 7g/L (20°C)
Viskositet 0.69 mPa.s (25°C)
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99.5%
Grad Biokemi