Få mere at vide
n-Butyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Butyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4 |
| CAS | 1219798-67-0 |
| Molekylær formel | C11 D4 H10 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-hydroxy-, butyl ester (ACI), Butyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid butyl ester, n-Butyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, Butyl Parahydroxybenzoate-d4, Butylparaben-d4, Butyl Parahydroxybenzoate-D4 (4-hydroxybenzoic-2,3,5,6-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3/i4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(C(=O)OCCCC)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC navn | butyl 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.252 |
| Formel vægt | 198.119 |