Få mere at vide
n-Butyl-4,4,4-d3-benzene, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butylbenzene-D3 (butyl-4,4,4-D3) |
| CAS | 109232-94-2 |
| Molekylær formel | C10 D3 H11 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Benzene, butyl-4,4,4-d3- (9 CI), (Butyl-4,4,4-d9)benzene, Butyl-4,4,4-d9-benzene, Butylbenzene-d3, Butylbenzene-D3 (butyl-4,4,4-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9 H,2-3,7H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 4,4,4-trideuteriobutylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.237 |
| Formel vægt | 137.128 g/mol |
| Vis mere |