Få mere at vide
n-Butyl-4,4,4-d3 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butanol-4,4,4-D3 |
| CAS | 64156-70-3 |
| Molekylær formel | C4 D3 H7 O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1-Butan-4,4,4-d3-ol (9 CI), Butyl-4,4,4-d3 alcohol (7 CI), n-Butyl-4,4,4-d3 alcohol, 1-Butanol-4,4,4-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCO |
| IUPAC navn | 4,4,4-trideuteriobutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 77.14 |
| Formel vægt | 77.092 g/mol |
| Vis mere |