missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
n-Butyl-3,3,4,4,4-d5 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butanol-3,3,4,4,4-D5 |
| CAS | 64118-16-7 |
| Molekylær formel | C4 D5 H5 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Butan-3,3,4,4,4-d5-ol (9 CI), Butan-3,3,4,4,4-d5-1-ol, Butyl-3,3,4,4,4-d5 alcohol, n-Butyl-3,3,4,4,4-d5 alcohol, 1-Butanol-3,3,4,4,4-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCO |
| IUPAC navn | 3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 79.152 |
| Formel vægt | 79.105 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?