Få mere at vide
n-Butyl-2,2,3,3,4,4,4-d7 Alcohol, CDN
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butanol-2,2,3,3,4,4,4-D7 |
| CAS | 91732-68-2 |
| Molekylær formel | C4 D7 H3 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Butan-2,2,3,3,4,4,4-d7-ol (9 CI), Butyl-2,2,3,3,4,4,4-d7 alcohol, n-Butyl-2,2,3,3,4,4,4-d7 alcohol, 1-Butanol-2,2,3,3,4,4,4-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CO |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,4-heptadeuteriobutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 81.165 |
| Formel vægt | 81.117 g/mol |
| Show More |