Få mere at vide
n-Butyl-1,1,2,2-d4 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butanol-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 118104-91-9 |
| Molekylær formel | C4 D4 H6 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1-Butan-1,1,2,2-d4-ol (9 CI), Butyl-1,1,2,2-d4 alcohol, n-Butyl-1,1,2,2-d4 alcohol, 1-Butanol-1,1,2,2-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])CC |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuteriobutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 78.146 |
| Formel vægt | 78.098 g/mol |
| Vis mere |